Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 gp21 Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 gp21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | HIV HTLV-1 gp21 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | HIV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960149
|
enQuireBio™
QP12354-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980149
|
enQuireBio™
QP12354-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970149
|
enQuireBio™
QP12354-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HIV HTLV-1 gp21 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
GST | |
HTLV-1 gp21 is >95% pure as determined by 10% SDS-PAGE (coomassie staining) and HPLC-C4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 50% Glycerol and 10mM Glutathione. |