Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S16, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP8290-ec-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16073801
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_057149.1
28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPS16
Recombinant Protein
E. coli
VAAHNKCPRD GRFVEQLGSY DPLPNSHGEK LVALNLDRIR HWIGCGAHLS KPMEKLLGLA GFFPLHPMMI TNAERLRRKR AREVLLASQK TDAEATDTEA TET
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
51021
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol