missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S16, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_057149.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 51021 |
Nom | 28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16033801
|
enQuireBio™
QP8290-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16053801
|
enQuireBio™
QP8290-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16043801
|
enQuireBio™
QP8290-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16063801
|
enQuireBio™
QP8290-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16073801
|
enQuireBio™
QP8290-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16083801
|
enQuireBio™
QP8290-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_057149.1 | |
28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51021 | |
Research Use Only | |
MRPS16 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAAHNKCPRD GRFVEQLGSY DPLPNSHGEK LVALNLDRIR HWIGCGAHLS KPMEKLLGLA GFFPLHPMMI TNAERLRRKR AREVLLASQK TDAEATDTEA TET | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |