missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adenine phosphoribosyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Adenine phosphoribosyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000476.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 353 |
Nom | Adenine phosphoribosyltransferase Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946879
|
enQuireBio™
QP5670-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966879
|
enQuireBio™
QP5670-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956879
|
enQuireBio™
QP5670-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15976879
|
enQuireBio™
QP5670-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15986879
|
enQuireBio™
QP5670-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15996879
|
enQuireBio™
QP5670-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000476.1 | |
Adenine phosphoribosyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
353 | |
Research Use Only | |
APRT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADSELQLVEQ RIRSFPDFPT PGVVFRDISP VLKDPASFRA AIGLLARHLK ATHGGRIDYI AGLDSRGFLF GPSLAQELGL GCVLIRKRGK LPGPTLWASY SLEYGKAELE IQKDALEPGQ RVVVVDDLLA TGGTMNAACE LLGRLQAEVL ECVSLVELTS LKGREKLAPV PFFSLLQYE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |