Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADFP Protein
A cDNA sequence encoding the ADFP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ADFP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905718
|
enQuireBio™
QP10965-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985708
|
enQuireBio™
QP10965-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995708
|
enQuireBio™
QP10965-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ADFP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Human ADFP was lyophilized from 0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 7.5, and 20mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS VAVDPQPSVV TRVVNLPLVS STYDLMSSAY LSTKDQYPYL KSVCEMAENG VKTITSVAMT SALPIIQKLE PQIAVANTYA CKGLDRIEER LPILNQPSTQ IVANAKGAVT GAKDAVTTTV TGAKDSVAST ITGVMDKTKG AVTGSVEKTK SVVSGSINTV LGSRMMQLVS SGVENALTKS ELLVEQYLPL TEEELEKEAK KVEGFDLVQK PSYYVRLGSL STKLHSRAYQ QALSRVKEAK QKSQQTISQL HSTVHLIEFA RKNVYSANQK IQDAQDKLYL SWVEWKRSIG YDDTDESHCA EHIESRTLAI ARNLTQQLQT TCHTLLSNIQ GVPQNIQDQA KHMGVMAGDI YSVFRNAASF KEVSDSLLTS SKGQLQKMKE SLDDVMDYLV NNTPLNWLVG PFYPQLTESQ NAQDQGAEMD KSSQETQRSEHKTH | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |