Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 1C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000660.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 126 |
Nom | Alcohol dehydrogenase 1C Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996439
|
enQuireBio™
QP5614-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916449
|
enQuireBio™
QP5614-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906449
|
enQuireBio™
QP5614-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15926449
|
enQuireBio™
QP5614-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15936449
|
enQuireBio™
QP5614-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15946449
|
enQuireBio™
QP5614-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000660.1 | |
Alcohol dehydrogenase 1C Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
126 | |
Research Use Only | |
ADH1C | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STAGKVIKCK AAVLWELKKP FSIEEVEVAP PKAHEVRIKM VAAGICRSDE HVVSGNLVTP LPVILGHEAA GIVESVGEGV TTVKPGDKVI PLFTPQCGKC RICKNPESNY CLKNDLGNPR GTLQDGTRRF TCSGKPIHHF VGVSTFSQYT VVDENAVAKI DAASPLEKVC LIGCGFSTGY GSAVKVAKVT PGSTCAVFGL GGVGLSVVMG CKAAGAARII AVDINKDKFA KAKELGATEC INPQDYKKPI QEVLKEMTDG GVDFSFEVIG RLDTMMASLL CCHEACGTSV IVGVPPDSQN LSINPMLLLT GRTWKGAIFG GFKSKESVPK LVADFMAKKF SLDALITNIL PFEKINEGFD LLRSGKSIRT VLTF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |