Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMIGO2 Protein
A cDNA sequence encoding the AMIGO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | AMIGO2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905868
|
enQuireBio™
QP11011-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985858
|
enQuireBio™
QP11011-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995858
|
enQuireBio™
QP11011-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AMIGO2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
AMIGO2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VCPTACICAT DIVSCTNKNL SKVPGNLFRL IKRLDLSYNR IGLLDSEWIP VSFAKLNTLILRHNNITSIS TGSFSTTPNL KCLDLSSNKL KTVKNAVFQE LKVLEVLLLY NNHISYLDPS AFGGLSQLQK LYLSGNFLTQ FPMDLYVGRF KLAELMFLDV SYNRIPSMPM HHINLVPGKQ LRGIYLHGNP FVCDCSLYSL LVFWYRRHFS SVMDFKNDYT CRLWSDSRHS RQVLLLQDSF MNCSDSIING SFRALGFIHE AQVGERLMVH CDSKTGNANT DFIWVGPDNR LLEPDKEMEN FYVFHNGSLV IESPRFEDAG VYSCIAMNKQ RLLNETVDVT INVSNFTVSR SHAHEAFNTL EHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |