Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL6 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 83854 |
---|---|
Nom | ANGPTL6 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | ANGPTL6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925898
|
enQuireBio™
QP11021-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915898
|
enQuireBio™
QP11021-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905898
|
enQuireBio™
QP11021-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
83854 | |
Research Use Only | |
ANGPTL6 | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from a 0.5 mg/ml solution containing 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
ANGPTL6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS RAGAPRCTYT FVLPPQKFTG AVCWSGPAST RATPEAANAS ELAALRMRVG RHEELLRELQ RLAAADGAVA GEVRALRKES RGLSARLGQL RAQLQHEAGP GAGPGADLGA EPAAALALLG ERVLNASAEA QRAAARFHQL DVKFRELAQL VTQQSSLIAR LERLCPGGAG GQQQVLPPPP LVPVVPVRLV GSTSDTSRML DPAPEPQRDQ TQRQQEPMAS PMPAGHPAVP TKPVGPWQDC AEARQAGHEQ SGVYELRVGR HVVSVWCEQQ LEGGGWTVIQ RRQDGSVNFF TTWQHYKAGF GRPDGEYWLG LEPVYQLTSR GDHELLVLLE DWGGRGARAH YDGFSLEPES DHYRLRLGQY HGDAGDSLSW HNDKPFSTVD RDRDSYSGNC ALYQRGGWWY HACAHSNLNG VWHHGGHYRS RYQDGVYWAE FRGGAYSLRK AAMLIRPLKL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |