Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL5A Protein
A cDNA sequence encoding the ARL5A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | ARL5A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15966058
|
enQuireBio™
QP11073-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946058
|
enQuireBio™
QP11073-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956058
|
enQuireBio™
QP11073-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
ARL5A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ARL5A protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.2mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGILFT RIWRLFNHQE HKVIIVGLDN AGKTTILYQF SMNEVVHTSP TIGSNVEEIV INNTRFLMWD IGGQESLRSS WNTYYTNTEF VIVVVDSTDR ERISVTREEL YKMLAHEDLR KAGLLIFANK QDVKECMTVA EISQFLKLTS IKDHQWHIQA CCALTGEGLC QGLEWMMSRL KIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |