missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL2A1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCL2A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 597 |
---|---|
Nom | BCL2A1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | BCL2A1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926288
|
enQuireBio™
QP11143-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916288
|
enQuireBio™
QP11143-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906288
|
enQuireBio™
QP11143-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
597 | |
Research Use Only | |
BCL2A1 | |
Human | |
His | |
The BCL2A1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
BCL2A1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTDCEF GYIYRLAQDY LQYVLQIPQP GSGPSKTSRV LQKVAFSVQK EVEKNLKSCL DNVNVVSVDT ARTLFNQVME KEFEDDIINW GRIVTIFAFE GILIKKLLRQ QIAPDVDTYK EISYFVAEFI MNNTGEWIRQ NGGWENGFVK KFEPKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |