Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1GALT1 Protein
A cDNA sequence encoding the C1GALT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | C1GALT1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936548
|
enQuireBio™
QP11227-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15916548
|
enQuireBio™
QP11227-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15926548
|
enQuireBio™
QP11227-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
C1GALT1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLGEKVD TQPNVLHNDP HARHSDDNGQ NHLEGQMNFN ADSSQHKDEN TDIAENLYQK VRILCWVMTG PQNLEKKAKH VKATWAQRCN KVLFMSSEEN KDFPAVGLKT KEGRDQLYWK TIKAFQYVHE HYLEDADWFL KADDDTYVIL DNLRWLLSKY DPEEPIYFGR RFKPYVKQGY MSGGAGYVLS KEALKRFVDA FKTDKCTHSS SIEDLALGRC MEIMNVEAGD SRDTIGKETF HPFVPEHHLI KGYLPRTFWY WNYNYYPPVE GPGCCSDLAV SFHYVDSTTM YELEYLVYHL RPYGYLYRYQ PTLPERILKE ISQANKNEDT KVKLGNP |