Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL18 / PARC / MIP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
131.00€ - 2345.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002979.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 6362 |
Nom | CCL18 / PARC / MIP4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905609
|
enQuireBio™
QP4989-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945609
|
enQuireBio™
QP4989-50UG |
50 μg |
324.00€
50µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995599
|
enQuireBio™
QP4989-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925609
|
enQuireBio™
QP4989-200UG |
200 μg |
835.00€
200µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935609
|
enQuireBio™
QP4989-500UG |
500 μg |
1440.00€
500µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915609
|
enQuireBio™
QP4989-1MG |
1 mg |
2345.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_002979.1 | |
CCL18 / PARC / MIP4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6362 | |
Research Use Only | |
CCL18 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFIVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |