Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD44 / HCAM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD44 / HCAM, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000601.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 960 |
Nom | CD44 / HCAM Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15907769
|
enQuireBio™
QP5788-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15917769
|
enQuireBio™
QP5788-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000601.3 | |
CD44 / HCAM Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
960 | |
Research Use Only | |
CD44 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QIDLNITCRF AGVFHVEKNG RYSISRTEAA DLCKAFNSTL PTMAQMEKAL SIGFETCRYG FIEGHVVIPR IHPNSICAAN NTGVYILTSN TSQYDTYCFN ASAPPEEDCT SVTDLPNAFD GPITITIVNR DGTRYVQKGE YRTNPEDIYP SNPTDDDVSS GSSSERSSTS GGYIFYTFST VHPIPDEDSP WITDSTDRIP ATSTSSNTIS AGWEPNEENE DERDRHLSFS GSGIDDDEDF ISSTISTTPR AFDHTKQNQD WTQWNPSHSN PEVLLQTTTR MTDVDRNGTT AYEGNWNPEA HPPLIHHEHH EEEETPHSTS TIQATPSSTT EETATQKEQW FGNRWHEGYR QTPKEDSHST TGTAAASAHT SHPMQGRTTP SPEDSSWTDF FNPISHPMGR GHQAGRRMDM DSSHSITLQP TANPNTGLVE DLDRTGPLSM TTQQSNSQSF STSHEGLEED KDHPTTSTLT SSNRNDVTGG RRDPNHSEGS TTLLEGYTSH YPHTKESRTF IPVTSAKTGS FGVTAVTVGD SNSNVNRSLS GDQDTFHPSG GSHTTHGSES DGHSHGSQEG GANTTSGPIR TPQIPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |