Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006128.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 924 |
Nom | CD7 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947809
|
enQuireBio™
QP5794-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967809
|
enQuireBio™
QP5794-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957809
|
enQuireBio™
QP5794-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977809
|
enQuireBio™
QP5794-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987809
|
enQuireBio™
QP5794-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997809
|
enQuireBio™
QP5794-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_006128.1 | |
CD7 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
924 | |
Research Use Only | |
CD7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQEVQQSPHC TTVPVGASVN ITCSTSGGLR GIYLRQLGPQ PQDIIYYEDG VVPTTDRRFR GRIDFSGSQD NLTITMHRLQ LSDTGTYTCQ AITEVNVYGS GTLVLVTEEQ SQGWHRCSDA PPRASALPAP PTGSALPDPQ TASALPDPPA ASALP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |