Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEBP Alpha Protein
A cDNA sequence encoding the CEBP Alpha was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | CEBP Alpha Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15907098
|
enQuireBio™
QP11383-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927098
|
enQuireBio™
QP11383-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15917098
|
enQuireBio™
QP11383-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CEBP Alpha Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 5mM b-Mercaptoethanol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMGAG KAKKSVDKNS NEYRVRRERN NIAVRKSRDK AKQRNVETQQ KVLELTSDND RLRKRVEQLS RELDTLRGIF RQLPESSLVKAMGNCA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |