Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CFL2 / cofilin 2 / ADF, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Spécification
Nom | CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | GST |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15998029
|
enQuireBio™
QP5825-EC-100UG |
100 μg |
518.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15918039
|
enQuireBio™
QP5825-EC-1MG |
1 mg |
2365.00€
1mg |
Expédition estimée: 12-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15908039
|
enQuireBio™
QP5825-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
15928039
|
enQuireBio™
QP5825-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
15938039
|
enQuireBio™
QP5825-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
15948039
|
enQuireBio™
QP5825-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Spécification
CFL2 / cofilin 2 / ADF Protein | |
GST | |
Human | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_001230574.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASGVTVNDE VIKVFNDMKV RKSSTQEEIK KRKKAVLFCL SDDKRQIIVE EAKQILVGDI GDTVEDPYTS FVKLLPLNDC RYALYDATYE TKESKKEDLV FIFWAPESAP LKSKMIYASS KDAIKKKFTG IKHEWQVNGL DDIKDRSTLG EKLGGNVVVS LEGKPL | |
1073 | |
CFL2 |