Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTGF Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 4960.00€
Spécification
Nom CTGF Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine Untagged
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15946009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5373-5UG
5 μg
107.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15926009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5373-20UG
20 μg
259.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15906009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5373-100UG
100 μg
658.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15936009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5373-500UG
500 μg
3040.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
pour voir le stock disponible 
15916009
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5373-1MG
1 mg
4960.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-08-2022
Spécification
CTGF Protein
Untagged
Human
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.
NP_001892.1
Recombinant Protein
E. coli
MGKKCIRTP K. ISKPIKFE LS. GCTSMKT YRA. KFCGVC TDGR. CCTPH RTTTL. PVEF KCPDGE. VMK KNMMFIK. TC ACHYNCPG. D NDIFESLYY.  RKMYGDMA
1490
CTGF