Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CYP11A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CYP11A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000772.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1583 |
Nom | CYP11A1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958549
|
enQuireBio™
QP5902-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15978549
|
enQuireBio™
QP5902-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 04-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968549
|
enQuireBio™
QP5902-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988549
|
enQuireBio™
QP5902-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998549
|
enQuireBio™
QP5902-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908559
|
enQuireBio™
QP5902-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000772.2 | |
CYP11A1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1583 | |
Research Use Only | |
CYP11A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ISTRSPRPFN EIPSPGDNGW LNLYHFWRET GTHKVHLHHV QNFQKYGPIY REKLGNVESV YVIDPEDVAL LFKSEGPNPE RFLIPPWVAY HQYYQRPIGV LLKKSAAWKK DRVALNQEVM APEATKNFLP LLDAVSRDFV SVLHRRIKKA GSGNYSGDIS DDLFRFAFES ITNVIFGERQ GMLEEVVNPE AQRFIDAIYQ MFHTSVPMLN LPPDLFRLFR TKTWKDHVAA WDVIFSKADI YTQNFYWELR QKGSVHHDYR GILYRLLGDS KMSFEDIKAN VTEMLAGGVD TTSMTLQWHL YEMARNLKVQ DMLRAEVLAA RHQAQGDMAT MLQLVPLLKA SIKETLRLHP ISVTLQRYLV NDLVLRDYMI PAKTLVQVAI YALGREPTFF FDPENFDPTR WLSKDKNITY FRNLGFGWGV RQCLGRRIAE LEMTIFLINM LENFRVEIQH LSDVGTTFNL ILMPEKPISF TFWPFNQEAT QQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |