Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytoglobin / CYGB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytoglobin / CYGB, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Specifications
Numéro d’adhésion | NP_599030.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 114757 |
Nom | Cytoglobin / CYGB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15998539
|
enQuireBio™
QP5901-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918549
|
enQuireBio™
QP5901-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908549
|
enQuireBio™
QP5901-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928549
|
enQuireBio™
QP5901-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938549
|
enQuireBio™
QP5901-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948549
|
enQuireBio™
QP5901-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
NP_599030.1 | |
Cytoglobin / CYGB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
114757 | |
Research Use Only | |
CYGB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEKVPGEMEI ERRERSEELS EAERKAVQAM WARLYANCED VGVAILVRFF VNFPSAKQYF SQFKHMEDPL EMERSPQLRK HACRVMGALN TVVENLHDPD KVSSVLALVG KAHALKHKVE PVYFKILSGV ILEVVAEEFA SDFPPETQRA WAKLRGLIYS HVTAAYKEVG WVQQVPNATT PPATLPSSGP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |