missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DHPS Protein
A cDNA sequence encoding the DHPS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3275.00€
Spécification
Nom | DHPS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15997958
|
enQuireBio™
QP11664-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987958
|
enQuireBio™
QP11664-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977958
|
enQuireBio™
QP11664-1MG |
1 mg |
3275.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DHPS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DHPS solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGSLEREAP AGALAAVLKH SSTLPPESTQ VRGYDFNRGV NYRALLEAFG TTGFQATNFG RAVQQVNAMI EKKLEPLSQD EDQHADLTQS RRPLTSCTIF LGYTSNLISS GIRETIRYLV QHNMVDVLVT TAGGVEEDLI KCLAPTYLGE FSLRGKELRE NGINRIGNLL VPNENYCKFE DWLMPILDQM VMEQNTEGVK WTPSKMIARL GKEINNPESV YYWAQKNHIP VFSPALTDGS LGDMIFFHSY KNPGLVLDIV EDLRLINTQA IFAKCTGMII LGGGVVKHHI ANANLMRNGA DYAVYINTAQ EFDGSDSGAR PDEAVSWGKI RVDAQPVKVY ADASLVFPLL VAETFAQKMD AFMHEKNED | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |