Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein complementing XP-C cells Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein complementing XP-C cells, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004619.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7508 |
Nom | DNA repair protein complementing XP-C cells Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16096590
|
enQuireBio™
QP6892-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016600
|
enQuireBio™
QP6892-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006600
|
enQuireBio™
QP6892-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16026600
|
enQuireBio™
QP6892-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036600
|
enQuireBio™
QP6892-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16046600
|
enQuireBio™
QP6892-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004619.3 | |
DNA repair protein complementing XP-C cells Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7508 | |
Research Use Only | |
XPC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLPAASSSSS SSKRGKKMCS DGEKAEKRSI AGIDQWLEVF CEQEEKWVCV DCVHGVVGQP LTCYKYATKP MTYVVGIDSD GWVRDVTQRY DPVWMTVTRK CRVDAEWWAE TLRPYQSPFM DREKKEDLEF QAKHMDQPLP TAIGLYKNHP LYALKRHLLK YEAIYPETAA ILGYCRGEAV YSRDCVHTLH SRDTWLKKAR VVRLGEVPYK MVKGFSNRAR KARLAEPQLR EENDLGLFG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |