Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein complementing XP-G cells Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein complementing XP-G cells, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000114.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 2073 |
Nom | DNA repair protein complementing XP-G cells Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15959209
|
enQuireBio™
QP5994-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979209
|
enQuireBio™
QP5994-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969209
|
enQuireBio™
QP5994-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989209
|
enQuireBio™
QP5994-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999209
|
enQuireBio™
QP5994-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909219
|
enQuireBio™
QP5994-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000114.2 | |
DNA repair protein complementing XP-G cells Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2073 | |
Research Use Only | |
ERCC5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SFLWGKPDLD KIREFCQRYF GWNRTKTDES LFPVLKQLDA QQTQLRIDSF FRLAQQEKED AKRIKSQRLN RAVTCMLRKE KEAAASEIEA VSVAMEKEFE LLDKAKGKTQ KRGITNTLEE SSSLKRKRLS DSKGKNTCGG FLGETCLSES SDGSSSEDAE SSSLMNVQRR TAAKEPKTSA SDSQNSVKEA PVKNGGATTS SSSDSDDDGG KEKMVLVTAR SVFGKKRRKL RRARGRKRKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |