Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase parkin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_004553.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5071 |
Nom | E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003500
|
enQuireBio™
QP6466-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023500
|
enQuireBio™
QP6466-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013500
|
enQuireBio™
QP6466-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033500
|
enQuireBio™
QP6466-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043500
|
enQuireBio™
QP6466-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053500
|
enQuireBio™
QP6466-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_004553.2 | |
E3 ubiquitin-protein ligase parkin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5071 | |
Research Use Only | |
PARK2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIVFVRFNSS HGFPVEVDSD TSIFQLKEVV AKRQGVPADQ LRVIFAGKEL RNDWTVQNCD LDQQSIVHIV QRPWRKGQEM NATGGDDPRN AAGGCEREPQ SLTRVDLSSS VLPGDSVGLA VILHTDSRKD SPPAGSPAGR SIYNSFYVYC KGPCQRVQPG KLRVQCSTCR QATLTLTQGP SCWDDVLIPN RMSGECQSPH CPGTSAEFFF KCGAHPTSDK ETSVALHLIA TNSRNITCIT CTDVRSPVLV FQCNSRHVIC LDCFHLYCVT RLNDRQFVHD PQLGYSLPCV AGCPNSLIKE LHHFRILGEE QYNRYQQYGA EECVLQMGGV LCPRPGCGAG LLPEPDQRKV TCEGGNGLGC GFAFCRECKE AYHEGECSAV FEASGTTTQA YRVDERAAEQ ARWEAASKET IKKTTKPCPR CHVPVEKNGG CMHMKCPQPQ CRLEWCWNCG CEWNRVCMGD HWFDV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |