Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human EIF2B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_055054.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 8892 |
Nom | EIF2B2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929029
|
enQuireBio™
QP5970-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15949029
|
enQuireBio™
QP5970-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939029
|
enQuireBio™
QP5970-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959029
|
enQuireBio™
QP5970-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969029
|
enQuireBio™
QP5970-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979029
|
enQuireBio™
QP5970-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_055054.1 | |
EIF2B2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8892 | |
Research Use Only | |
EIF2B2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPGSAAKGSE LSERIESFVE TLKRGGGPRS SEEMARETLG LLRQIITDHR WSNAGELMEL IRREGRRMTA AQPSETTVGN MVRRVLKIIR EEYGRLHGRS DESDQQESLH KLLTSGGLNE DFSFHYAQLQ SNIIEAINEL LVELEGTMEN IAAQALEHIH SNEVIMTIGF SRTVEAFLKE AARKRKFHVI VAECAPFCQG HEMAVNLSKA GIETTVMTDA AIFAVMSRVN KVIIGTKTIL ANGALRAVTG THTLALAAKH HSTPLIVCAP MFKLSPQFPN EEDSFHKFVA PEEVLPFTEG DILEKVSVHC PVFDYVPPEL ITLFISNIGG NAPSYIYRLM SELYHPDDHV L | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |