Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G-CSFR / CD114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G-CSFR / CD114, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000751.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1441 |
Nom | G-CSFR / CD114 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16086041
|
enQuireBio™
QP8705-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006051
|
enQuireBio™
QP8705-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096041
|
enQuireBio™
QP8705-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16016051
|
enQuireBio™
QP8705-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16026051
|
enQuireBio™
QP8705-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16036051
|
enQuireBio™
QP8705-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000751.1 | |
G-CSFR / CD114 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1441 | |
Research Use Only | |
CSF3R | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ECGHISVSAP IVHLGDPITA SCIIKQNCSH LDPEPQILWR LGAELQPGGR QQRLSDGTQE SIITLPHLNH TQAFLSCCLN WGNSLQILDQ VELRAGYPPA IPHNLSCLMN LTTSSLICQW EPGPETHLPT SFTLKSFKSR GNCQTQGDSI LDCVPKDGQS HCCIPRKHLL LYQNMGIWVQ AENALGTSMS PQLCLDPMDV VKLEPPMLRT MDPSPEAAPP QAGCLQLCWE PWQPGLHINQ KCELRHKPQR GEASWALVGP LPLEALQYEL CGLLPATAYT LQIRCIRWPL PGHWSDWSPS LELRTTERAP TVRLDTWWRQ RQLDPRTVQL FWKPVPLEED SGRIQGYVVS WRPSGQAGAI LPLCNTTELS CTFHLPSEAQ EVALVAYNSA GTSRPTPVVF SESRGPALTR LHAMARDPHS LWVGWEPPNP WPQGYVIEWG LGPPSASNSN KTWRMEQNGR ATGFLLKENI RPFQLYEIIV TPLYQDTMGP SQHVYAYSQE MAPSHAPELH LKHIGKTWAQ LEWVPEPPEL GKSPLTHYTI FWTNAQNQSF SAILNASSRG FVLHGLEPAS LYHIHLMAAS QAGATNSTVL TLMTLT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |