Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GM-CSF / CSF2 Protein
Recombinant Protein
2585.00€ - 4205.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000749.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1437 |
Nom | GM-CSF / CSF2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925749
|
enQuireBio™
QP5231-500UG |
500 μg |
2585.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915749
|
enQuireBio™
QP5231-1MG |
1 mg |
4205.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000749.2 | |
GM-CSF / CSF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 200 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate,pH 7.5 |
1437 | |
Research Use Only | |
CSF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDTAAEMNET VEVISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN LKDFLLVIPF DCWEPVQE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |