Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMPS Protein
A cDNA sequence encoding the GMPS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | GMPS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949078
|
enQuireBio™
QP12008-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929078
|
enQuireBio™
QP12008-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939078
|
enQuireBio™
QP12008-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GMPS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GMPS solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMALCNG DSKLENAGGD LKDGHHHYEG AVVILDAGAQ YGKVIDRRVR ELFVQSEIFP LETPAFAIKE QGFRAIIISG GPNSVYAEDA PWFDPAIFTI GKPVLGICYG MQMMNKVFGG TVHKKSVRED GVFNISVDNT CSLFRGLQKE EVVLLTHGDS VDKVADGFKV VARSGNIVAG IANESKKLYG AQFHPEVGLT ENGKVILKNF LYDIAGCSGT FTVQNRELEC IREIKERVGT SKVLVLLSGG VDSTVCTALL NRALNQEQVI AVHIDNGFMR KRESQSVEEA LKKLGIQVKV INAAHSFYNG TTTLPISDED RTPRKRISKT LNMTTSPEEK RKIIGDTFVK IANEVIGEMN LKPEEVFLAQ GTLRPDLIES ASLVASGKAE LIKTHHNDTE LIRKLREEGK VIEPLKDFHK DEVRILGREL GLPEELVSRH PFPGPGLAIR VICAEEPYIC KDFPETNNIL KIVADFSASV KKPHTLLQRV KACTTEEDQE KLMQITSLHS LNAFLLPIKT VGVQGDCRSY SYVCGISSKD EPDWESLIFL ARLIPRMCHN VNRVVYIFGP PVKEPPTDVT PTFLTTGVLS TLRQADFEAH NILRESGYAG KISQMPVILT PLHFDRDPLQ KQPSCQRSVV IRTFITSDFM TGIPATPGNE IPVEVVLKMV TEIKKIPGIS RIMYDLTSKP PGTTEWE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |