Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNAZ Protein
A cDNA sequence encoding the GNAZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | GNAZ Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15989088
|
enQuireBio™
QP12012-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15979088
|
enQuireBio™
QP12012-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969088
|
enQuireBio™
QP12012-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GNAZ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GNAZ solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGCRQSSEEK EAARRSRRID RHLRSESQRQ RREIKLLLLG TSNSGKSTIV KQMKIIHSGG FNLEACKEYK PLIIYNAIDS LTRIIRALAA LRIDFHNPDR AYDAVQLFAL TGPAESKGEI TPELLGVMRR LWADPGAQAC FSRSSEYHLE DNAAYYLNDL ERIAAADYIP TVEDILRSRD MTTGIVENKF TFKELTFKMV DVGGQRSERK KWIHCFEGVT AIIFCVELSG YDLKLYEDNQ TSRMAESLRL FDSICNNNWF INTSLILFLN KKDLLAEKIR RIPLTICFPE YKGQNTYEEA AVYIQRQFED LNRNKETKEI YSHFTCATDT SNIQFVFDAV TDVIIQNNLK YIGLC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |