missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPGD Protein
A cDNA sequence encoding the HPGD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 3248 |
---|---|
Nom | HPGD Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | HPGD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939988
|
enQuireBio™
QP12301-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919988
|
enQuireBio™
QP12301-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929988
|
enQuireBio™
QP12301-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
3248 | |
Research Use Only | |
HPGD | |
Human | |
His | |
The HPGD protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.1M NaCl,1mM DTT and 20% glycerol. |
HPGD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHVNGKVALV TGAAQGIGRA FAEALLLKGA KVALVDWNLE AGVQCKAALD EQFEPQKTLF IQCDVADQQQ LRDTFRKVVD HFGRLDILVN NAGVNNEKNW EKTLQINLVS VISGTYLGLD YMSKQNGGEG GIIINMSSLA GLMPVAQQPV YCASKHGIVG FTRSAALAAN LMNSGVRLNA ICPGFVNTAI LESIEKEENM GQYIEYKDHI KDMIKYYGIL DPPLIANGLI TLIEDDALNG AIMKITTSKG IHFQDYDTTP FQAKTQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |