Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
Recombinant Protein
2925.00€ - 4785.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000580.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 3565 |
Nom | IL4 / Interleukin-4 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945749
|
enQuireBio™
QP5233-500UG |
500 μg |
2925.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935749
|
enQuireBio™
QP5233-1MG |
1 mg |
4785.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_000580.1 | |
IL4 / Interleukin-4 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3565 | |
Research Use Only | |
IL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCRAA TVLRQFYSHH EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKTI MREKYSKCSS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |