Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF7 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | KLF7 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15940619
|
enQuireBio™
QP12500-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15930619
|
enQuireBio™
QP12500-20UG |
20 μg |
205.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15920619
|
enQuireBio™
QP12500-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
KLF7 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLASY SIFQELQLVH DTGYFSALPS LEETWQQTCL ELERYLQTEP RRISETFGED LDCFLHASPP PCIEESFRRL DPLLLPVEAA ICEKSSAVDI LLSRDKLLSE TCLSLQPASS SLDSYTAVNQ AQLNAVTSLT PPSSPELSRH LVKTSQTLSA VDGTVTLKLV AKKAALSSVK VGGVATAAAA VTAAGAVKSG QSDSDQGGLG AEACPENKKR VHRCQFNGCR KVYTKSSHLK AHQRTHTGEK PYKCSWEGCE WRFARSDELT RHYRKHTGAK PFKCNHCDRC FSRSDHLALH MKRHI |