Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lipoyl synthase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lipoyl synthase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001265519.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11019 |
Nom | Lipoyl synthase, mitochondrial Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16012360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16032360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16022360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16042360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16052360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16062360
|
enQuireBio™
QP6307-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001265519.1 | |
Lipoyl synthase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11019 | |
Research Use Only | |
LIAS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSSLPDKKKE LLQNGPDLQD FVSGDLADRS TWDEYKGNLK RQKGERLRLP PWLKTEIPMG KNYNKLKNTL RNLNLHTVCE EARCPNIGEC WGGGEYATAT ATIMLMGDTC TRGCRFCSVK TARNPPPLDA SEPYNTAKAI AEWGLDYVVL TSVDRDDMPD GGAEHIAKTV SYLKERNPKI LVECLTPDFR GDLKAIEKVA LSGLDVYAHN VETVPELQSK VRDPRANFDQ SLRVLKHAKK VQPDVISKTS IMLGLGENDE QVYATMKALR EADVDCLTLG QYMQPTRRHL KVEEYITPEK FKYWEKVGNE LGFHYTASGP LVRSSYKAGE FFLKNLVAKR KTKDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |