missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MIEN1 Protein

A cDNA sequence encoding the MIEN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP12695-5ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15921259

  • 131.00€ / 5µg
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

MIEN1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGEPGQ TSVAPPPEEV EPGSGVRIVV EYCEPCGFEA TYLELASAVK EQYPGIEIES RLGGTGAFEI EINGQLVFSK LENGGFPYEK DLIEAIRRAS NGETLEKITN SRPPC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MIEN1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions