missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOBKL3 Protein
A cDNA sequence encoding the MOBKL3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | MOBKL3 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991309
|
enQuireBio™
QP12714-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971309
|
enQuireBio™
QP12714-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981309
|
enQuireBio™
QP12714-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MOBKL3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MOBKL3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2M Nacl, 5mM DTT, 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVMAEGTAVL RRNRPGTKAQ DFYNWPDESF DEMDSTLAVQ QYIQQNIRAD CSNIDKILEP PEGQDEGVWK YEHLRQFCLE LNGLAVKLQS ECHPDTCTQM TATEQWIFLC AAHKTPKECP AIDYTRHTLD GAACLLNSNK YFPSRVSIKE SSVAKLGSVC RRIYRIFSHA YFHHRQIFDE YENETFLCHR FTKFVMKYNL MSKDNLIVPI LEEEVQNSVS GESEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |