Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MVK Protein
A cDNA sequence encoding the MVK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MVK Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15931459
|
enQuireBio™
QP12760-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921459
|
enQuireBio™
QP12760-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911459
|
enQuireBio™
QP12760-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
MVK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MVK protein (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSEVLL VSAPGKVILH GEHAVVHGKV ALAVSLNLRT FLRLQPHSNG KVDLSLPNIG IKRAWDVARL QSLDTSFLEQ GDVTTPTSEQ VEKLKEVAGL PDDCAVTERL AVLAFLYLYL SICRKQRALP SLDIVVWSEL PPGAGLGSSA AYSVCLAAAL LTVCEEIPNP LKDGDCVNRW TKEDLELINK WAFQGERMIH GNPSGVDNAV STWGGALRYH QGKISSLKRS PALQILLTNT KVPRNTRALV AGVRNRLLKF PEIVAPLLTS IDAISLECER VLGEMGEAPA PEQYLVLEEL IDMNQHHLNA LGVGHASLDQ LCQVTRARGL HSKLTGAGGG GCGITLLKPG LEQPEVEATK QALTSCGFDC LETSIGAPGV SIHSATSLDS RVQQALDGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |