Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1-beta 1A Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 1955.00€
Spécification
Nom | NRG1-beta 1A Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995689
|
enQuireBio™
QP5212-10UG |
10 μg |
107.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15925699
|
enQuireBio™
QP5212-50UG |
50 μg |
259.00€
50µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15985689
|
enQuireBio™
QP5212-100UG |
100 μg |
450.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15915699
|
enQuireBio™
QP5212-500UG |
500 μg |
1150.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15905699
|
enQuireBio™
QP5212-1MG |
1 mg |
1955.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
NRG1-beta 1A Protein | |
Untagged | |
Human | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |
NRG1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSHLVKCAEK EKTFCVNGGE CFMVKDLSNP SRYLCKCPNE FTGDRCQNYV MASFYKHLGI EFMEAE | |
NP_039250.2 |