Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphoglucomutase-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphoglucomutase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001166289.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5236 |
Nom | Phosphoglucomutase-1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16003650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16023650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16013650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16033650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16043650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16053650
|
enQuireBio™
QP6486-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001166289.1 | |
Phosphoglucomutase-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5236 | |
Research Use Only | |
PGM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVKIVTVKTQ AYQDQKPGTS GLRKRVKVFQ SSANYAENFI QSIISTVEPA QRQEATLVVG GDGRFYMKEA IQLIARIAAA NGIGRLVIGQ NGILSTPAVS CIIRKIKAIG GIILTASHNP GGPNGDFGIK FNISNGGPAP EAITDKIFQI SKTIEEYAVC PDLKVDLGVL GKQQFDLENK FKPFTVEIVD SVEAYATMLR SIFDFSALKE LLSGPNRLKI RIDAMHGVVG PYVKKILCEE LGAPANSAVN CVPLEDFGGH HPDPNLTYAA DLVETMKSGE HDFGAAFDGD GDRNMILGKH GFFVNPSDSV AVIAANIFSI PYFQQTGVRG FARSMPTSGA LDRVASATKI ALYETPTGWK FFGNLMDASK LSLCGEESFG TGSDHIREKD GLWAVLAWLS ILATRKQSVE DILKDHWQKY GRNFFTRYDY EEVEAEGANK MMKDLEALMF DRSFVGKQFS ANDKVYTVEK ADNFEYSDPV DGSISRNQGL RLIFTDGSRI VFRLSGTGSA GATIRLYIDS YEKDVAKINQ DPQVMLAPLI SIALKVSQLQ ERTGRTAPTV IT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |