Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNA Protein
A cDNA sequence encoding the PITPNA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Especificaciones
Nom PITPNA Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
15902389
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13060-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
15992379
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13060-25UG
25 μg
203.00€
25µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
15982379
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13060-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
PITPNA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PITPNA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol, 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVLLKEYRVI LPVSVDEYQV GQLYSVAEAS KNETGGGEGV EVLVNEPYEK DGEKGQYTHK IYHLQSKVPT FVRMLAPEGA LNIHEKAWNA YPYCRTVITN EYMKEDFLIK IETWHKPDLG TQENVHKLEP EAWKHVEAVY IDIADRSQVL SKDYKAEEDP AKFKSIKTGR GPLGPNWKQE LVNQKDCPYM CAYKLVTVKF KWWGLQNKVE NFIHKQERRL FTNFHRQLFC WLDKWVDLTM DDIRRMEEET KRQLDEMRQK DPVKGMTADD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados