Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PITPNA Protein
A cDNA sequence encoding the PITPNA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Especificaciones
Nom | PITPNA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15902389
|
enQuireBio™
QP13060-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15992379
|
enQuireBio™
QP13060-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982379
|
enQuireBio™
QP13060-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Especificaciones
PITPNA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PITPNA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol, 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVLLKEYRVI LPVSVDEYQV GQLYSVAEAS KNETGGGEGV EVLVNEPYEK DGEKGQYTHK IYHLQSKVPT FVRMLAPEGA LNIHEKAWNA YPYCRTVITN EYMKEDFLIK IETWHKPDLG TQENVHKLEP EAWKHVEAVY IDIADRSQVL SKDYKAEEDP AKFKSIKTGR GPLGPNWKQE LVNQKDCPYM CAYKLVTVKF KWWGLQNKVE NFIHKQERRL FTNFHRQLFC WLDKWVDLTM DDIRRMEEET KRQLDEMRQK DPVKGMTADD | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |