missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLA2G1B Protein
A cDNA sequence encoding the PLA2G1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | PLA2G1B Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962419
|
enQuireBio™
QP13072-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942419
|
enQuireBio™
QP13072-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952419
|
enQuireBio™
QP13072-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PLA2G1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASHMAVWQ FRKMIKCVIP GSDPFLEYNN YGCYCGLGGS GTPVDELDKC CQTHDNCYDQ AKKLDSCKFL LDNPYTHTYS YSCSGSAITC SSKNKECEAF ICNCDRNAAI CFSKAPYNKA HKNLDTKKYC QS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |