missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Plexin-A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Plexin-A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_115618.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 5361 |
Nom | Plexin-A1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16066481
|
enQuireBio™
QP8791-YE-100UG |
100 μg |
615.00€
100µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006491
|
enQuireBio™
QP8791-YE-500UG |
500 μg |
1665.00€
500µg |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16076481
|
enQuireBio™
QP8791-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16096481
|
enQuireBio™
QP8791-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16016491
|
enQuireBio™
QP8791-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16086481
|
enQuireBio™
QP8791-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_115618.3 | |
Plexin-A1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5361 | |
Research Use Only | |
PLXNA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LNAGSDVAVS VGGRPCSFSW RNSREIRCLT PPGQSPGSAP IIININRAQL TNPEVKYNYT EDPTILRIDP EWSINSGGTL LTVTGTNLAT VREPRIRAKY GGIERENGCL VYNDTTMVCR APSVANPVRS PPELGERPDE LGFVMDNVRS LLVLNSTSFL YYPDPVL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |