Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POFUT1 Protein
A cDNA sequence encoding the POFUT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | POFUT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15902479
|
enQuireBio™
QP13089-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15992469
|
enQuireBio™
QP13089-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15982469
|
enQuireBio™
QP13089-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
POFUT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The POFUT1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSWDPAG YLLYCPCMGR FGNQADHFLG SLAFAKLLNR TLAVPPWIEY QHHKPPFTNL HVSYQKYFKL EPLQAYHRVI SLEDFMEKLA PTHWPPEKRV AYCFEVAAQR SPDKKTCPMK EGNPFGPFWD QFHVSFNKSE LFTGISFSAS YREQWSQRFS PKEHPVLALP GAPAQFPVLE EHRPLQKYMV WSDEMVKTGE AQIHAHLVRP YVGIHLRIGS DWKNACAMLK DGTAGSHFMA SPQCVGYSRS TAAPLTMTMC LPDLKEIQRA VKLWVRSLDA QSVYVATDSE SYVPELQQLF KGKVKVVSLK PEVAQVDLYI LGQADHFIGN CVSSFTAFVK RERDLQGRPS SFFGMDRPPK LRDEF | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |