missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Potassium-transporting ATPase subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2285.00€
Spezifikation
Numéro d’adhésion | NP_000696.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 496 |
Nom | Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15967039
|
enQuireBio™
QP5692-EC-100UG |
100 μg |
505.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15987039
|
enQuireBio™
QP5692-EC-1MG |
1 mg |
2285.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15977039
|
enQuireBio™
QP5692-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997039
|
enQuireBio™
QP5692-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15907049
|
enQuireBio™
QP5692-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15917049
|
enQuireBio™
QP5692-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_000696.1 | |
Potassium-transporting ATPase subunit beta Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
496 | |
Research Use Only | |
ATP4B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CLYVLMQTVD PYTPDYQDQL RSPGVTLRPD VYGEKGLEIV YNVSDNRTWA DLTQTLHAFL AGYSPAAQED SINCTSEQYF FQESFRAPNH TKFSCKFTAD MLQNCSGLAD PNFGFEEGKP CFIIKMNRIV KFLPSNGSAP RVDCAFLDQP RELGQPLQVK YYPPNGTFSL HYFPYYGKKA QPHYSNPLVA AKLLNIPRNA EVAIVCKVMA EHVTFNNPHD PYEGKVEFKL KIEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |