Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP1R3B Protein
A cDNA sequence encoding the PPP1R3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
125.00€ - 3740.00€
Spécification
Nom PPP1R3B Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15992579
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13126-5UG
5 μg
125.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15982579
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13126-25UG
25 μg
189.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15972579
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13126-1MG
1 mg
3740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
PPP1R3B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PPP1R3B solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMAVDIE YRYNCMAPSL RQERFAFKIS PKPSKPLRPC IQLSSKNEAS GMVAPAVQEK KVKKRVSFAD NQGLALTMVK VFSEFDDPLD MPFNITELLD NIVSLTTAES ESFVLDFSQP SADYLDFRNR LQADHVCLEN CVLKDKAIAG TVKVQNLAFE KTVKIRMTFD TWKSYTDFPC QYVKDTYAGS DRDTFSFDIS LPEKIQSYER MEFAVYYECN GQTYWDSNRG KNYRIIRAEL KSTQGMTKPH SGPDLGISFD QFGSPRCSYG LFPEWPSYLG YEKLGPYY
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.