Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pro-IGF2 Protein
A cDNA sequence encoding the pro-IGF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6960.00€
Spécification
Nom | pro-IGF2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of MCF-7 cells (human breast cancer cell line) and is typically 2-8ng/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15905358
|
enQuireBio™
QP10848-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985348
|
enQuireBio™
QP10848-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995348
|
enQuireBio™
QP10848-1MG |
1 mg |
6960.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
pro-IGF2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
The Pro-IGF2 was lyophilized in 50mM Sodium Acetate pH 4.5 and 350mM NaCl. |
Research Use Only | |
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of MCF-7 cells (human breast cancer cell line) and is typically 2-8ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 90% as obsereved by SDS-PAGE. |