Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB13 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | RAB13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15982909
|
enQuireBio™
QP13229-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962909
|
enQuireBio™
QP13229-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972909
|
enQuireBio™
QP13229-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RAB13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAB13 protein (0.25 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 1mM DTT, 200mM NaCl, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKAYDHLFK LLLIGDSGVG KTCLIIRFAE DNFNNTYIST IGIDFKIRTV DIEGKKIKLQ VWDTAGQERF KTITTAYYRG AMGIILVYDI TDEKSFENIQ NWMKSIKENA SAGVERLLLG NKCDMEAKRK VQKEQADKLA REHGIRFFET SAKSSMNVDE AFSSLARDIL LKSGGRRSGN GNKPPSTDLK TCDKKNTNKC | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |