Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7815.00€
Spécification
Nom | RBP1 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15903079
|
enQuireBio™
QP13282-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 16-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15983069
|
enQuireBio™
QP13282-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 16-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15993069
|
enQuireBio™
QP13282-1MG |
1 mg |
7815.00€
1mg |
Expédition estimée: 16-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
RBP1 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDPPAGF VRAGNPAVAA PQSPLSPEGA HFRAAHHPRS TGSRCPGSLQ PSRPLVANWL QSLPEMPVDF TGYWKMLVNE NFEEYLRALD VNVALRKIAN LLKPDKEIVQ DGDHMIIRTL STFRNYIMDF QVGKEFEEDL TGIDDRKCMT TVSWDGDKLQ CVQKGEKEGR GWTQWIEGDE LHLEMRVEGV VCKQVFKKVQ |