missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human REG1A Protein

A cDNA sequence encoding the REG1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marque:  enQuireBio™ QP13292-10ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15903109

  • 203.00€ / 10µg
Expédition estimée: 24-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

REG1A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS HMQEAQTELP QARISCPEGT NAYRSYCYYF NEDRETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SGTDDFNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWGIGAPS SVNPGYCVSL TSSTGFQKWK DVPCEDKFSF VCKFKN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 5mM Tris, 25mM NaCl, pH 7.5.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions