Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG1A Protein
A cDNA sequence encoding the REG1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | REG1A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Human |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15923109
|
enQuireBio™
QP13292-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15903109
|
enQuireBio™
QP13292-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15913109
|
enQuireBio™
QP13292-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Specifications
REG1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 5mM Tris, 25mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS HMQEAQTELP QARISCPEGT NAYRSYCYYF NEDRETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SGTDDFNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWGIGAPS SVNPGYCVSL TSSTGFQKWK DVPCEDKFSF VCKFKN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |