missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RPL34 Protein

A cDNA sequence encoding the RPL34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4060.00€

Spécification

Nom RPL34 Protein
Type de produit Recombinant Protein
Marqueur de protéine His
Espèces hôtes E. coli
Réactivité croisée Human
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15993279
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13347-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15983279
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13347-20UG
20 μg
205.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15973279
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13347-1MG
1 mg
4060.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

RPL34 Protein
His
Human
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVQRLTY RRRLSYNTAS NKTRLSRTPG NRIVYLYTKK VGKAPKSACG VCPGRLRGVR AVRPKVLMRL SKTKKHVSRA YGGSMCAKCV RDRIKRAFLI EEQKIVVKVL KAQAQSQKAK
FDS
Product Certifications