Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SERTAD2 Protein
A cDNA sequence encoding the SERTAD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 9792 |
---|---|
Nom | SERTAD2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | SERTAD2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15983679
|
enQuireBio™
QP13471-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973679
|
enQuireBio™
QP13471-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963679
|
enQuireBio™
QP13471-100UG |
100 μg |
1740.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
9792 | |
Research Use Only | |
SERTAD2 | |
Human | |
His | |
The SERTAD2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
SERTAD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLGKGGK RKFDEHEDGL EGKIVSPCDG PSKVSYTLQR QTIFNISLMK LYNHRPLTEP SLQKTVLINN MLRRIQEELK QEGSLRPMFT PSSQPTTEPS DSYREAPPAF SHLASPSSHP CDLGSTTPLE ACLTPASLLE DDDDTFCTSQ AMQPTAPTKL SPPALLPEKD SFSSALDEIE ELCPTSTSTE AATAATDSVK GTSSEAGTQK LDGPQESRAD DSKLMDSLPG NFEITTSTGF LTDLTLDDIL FADIDTSMYD FDPCTSSSGT ASKMAPVSAD DLLKTLAPYS SQPVTPSQPF KMDLTELDHI MEVLVGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |